Merck
901590
Sigma-Aldrich
Fenol solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Hydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
6428463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in THF
índice de refracción
n/D 1.4222
densidad
0.922
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
matriz de muestra CRM
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
2.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-16.66 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)