Merck
901441
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
P(t-Bu)3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H27P
Número de CAS:
Peso molecular:
202.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.853 g/mL
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
Clave InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
6.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)