Merck
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Sinónimos:
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 561,00
US$ 561,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 561,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H26N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
306.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 561,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
refractive index
n/D 1.473
density
1.10 g/mL
functional group
amine
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
InChI key
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)