900565
N-Chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.448
densidad
1.359 g/mL
grupo funcional
amine
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)