901415
N-(tert-Butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide
Sinónimos:
Alexanian xanthylation reagent
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
40-46 °C
grupo funcional
amine
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)N(SC(=S)OCC)C(C)(C)C)C(F)(F)F
Clave InChI
QDCXZVWZLHPTDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)