Documentos clave
900447
Sigma-Aldrich
Red light-emitting spiro-copolymer
average Mw 470,000
Sinónimos:
Livilux® SPR-001
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 675,00
US$ 675,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 675,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 675,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 105,000
average Mw 470,000
Aplicación
Features:
  • Soluble red light-emitting spiro-copolymer.
  • Long lifetime, with further big potential to improve.
  • Saturated red color coordinators.
  • Low operation voltage.
  • Very good viscosity behaviour in many organic solvents.
Typical performance measured in standard device structure (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 1.90 Cd/A.
  • V_on: 2.00 V.
  • V at 100 cd/m2: 3.3 V.
  • V at 1000 cd/m2: 5.1 V.
  • Max. power eff.: 1.80 lm/W.
  • External quantum eff.: 2.44%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.67, 0.33).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >20,000.
Nota de preparación
  • 11 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for inkjet.
  • Preparation should be in N2 atmosphere.
Información legal
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)