The quantum yield is not determined. The Absorption Maximum and the Full Width Half Max (FWHM) are reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/925543#product-documentation
925543
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1350 nm, 100 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 mL
concentración
100 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
<10 nm (Nanoparticle)
λmáx.
≤120 nm (FWHM)
1350 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Clave InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
-
Do these PbS quantum dots with emission wavelength of ~1350nm have a known quantum yield?
1 answer-