900438
Super yellow light-emitting PPV copolymer
Sinónimos:
Livilux®, PDY-132
Aplicación
- soluble super yellow light-emitting PPV copolymer
- excellent reproducibility
- broad emission spectrum
- very high efficiency
- very low operation voltage/for PM 100000 cd/m2 pulsed <10 V
- very long DC & AC lifetime
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- max. efficiency: 11 Cd/A
- V_on: 2.2 V
- V @ 100 cd/m2: 3.0 V
- V @ 1000 cd/m2: 4.3 V
- max. power eff.: 10 lm/W
- external quantum eff.: 5.3%
- CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.50, 0.49)
- DC lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >>220000
- AC lifetime @ 200 cd/m2 @ RT: 11000
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.