Merck
900374
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Sinónimos:
Vitamin E-(phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C23H50O2
Peso molecular:
436.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow to brown
cambio de masa
M+3
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CC[13C]2=[13C](C)[13C](O)=[13C](C)[13C](C)=[13C]2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i23+1,24+1,25+1,26+1,27+1,28+1
Clave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-CVPWOIPRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
α-Tocopherol (vitamin E) is a lipid-soluble antioxidant found in whole grains, nuts, and oils. It is known to scavenge reactive oxygen species by interacting with lipids during oxidative stress.
α-Tocopherol-(phenyl-13C6) is an isotope of vitamin E wherein all the six phenyl carbons are replaced by 13C6 carbon.
Aplicación
α-Tocopherol-(phenyl-13C6) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)