Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
47783
(±)-α-Tocoferol
analytical standard
Sinónimos:
DL-todo-rac-α-Tocoferol, Vitamina E
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type fat soluble vitamin
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Determinación simultánea de la vitamina A y los cuatro isómeros del tocoferol en muestras de suero humano mediante cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento (UHPLC) combinada con detección fluorescente después de su extracción líquido-líquido (LLE)
- Análisis de múltiples residuos de vitamina B (B1, B2, B5 y B9), y vitamina E (α-tocoferol, β-tocoferol, α-tocotrienol y -tocotrienol β) en muestras de gramíneas y cereales de cuatro variedades diferentes de trigo mediante cromatografía de líquidos-ionización por electrospray/espectrometría de masas de múltiples etapas (LC-ESI-MS/MS)
- Separación y estimación de cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles en muestras de cultivares de nuez pecán utilizando cromatografía de líquidos de alta resolución de fase inversa no acuosa (NARP-HPLC) junto con la detección mediante ionización química a presión atmosférica-espectrometría de masas en tándem (APCI-MS)
- Análisis de diferentes muestras de aceite prensado en frío para detectar y cuantificar ocho tocol homólogos utilizando cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) optimizada quimiométricamente asistida con un método basado en la detección de fluorescencia (FLD)
- Determinación de múltiples residuos de tocoferoles en aceite aromático de cacahuete (APO) y cuatro aceites vegetales refinados utilizando cromatografía de líquidos de alto rendimiento con detección UV para detectar adulteración
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
What does Product No. 47783 DL-alpha Tocopherol come packaged in and how should it be stored?
1 answer-
Product No. 47783 comes packaged in a 4ml amber glass vial with a solid Teflon lined cap. should be stored in a freezer.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.