Merck
900268
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(isopropoxy)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
≥95%
Sinónimos:
2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-3,6-dimethoxy-2′,6′-bis(isopropoxy)-1,1′-biphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H31F12O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
786.58
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
Aplicación
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(isopropoxy)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine is the Pd G4 complex from the Buchwald</A group, offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered secondary amines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nathaniel H Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(28), 8259-8262 (2015-06-03)
In Pd-catalyzed C-N cross-coupling reactions, α-branched secondary amines are difficult coupling partners and the desired products are often produced in low yields. In order to provide a robust method for accessing N-aryl α-branched tertiary amines, new catalysts have been designed