900277
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(dimethylamino)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
≥95%
Sinónimos:
2′-(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphanyl)-3′,6′-dimethoxy-N ,N ,N ,N -tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine, 2′-(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphanyl)-3′,6′-dimethoxyN2,N2,N6,N6 -tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine, 2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-3,6-dimethoxy -2′,6′-bis(dimethylamino)-1,1′-biphenyl
Seleccione un Tamaño
US$ 738,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 738,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
160.3 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(ccc(c3c4c(cccc4N(C)C)N(C)C)OC)OC)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C34H29F12N2O2P/c1-47(2)24-8-7-9-25(48(3)4)28(24)29-26(49-5)10-11-27(50-6)30(29)51(22-14-18(31(35,36)37)12-19(15-22)32(38,39)40)23-16-20(33(41,42)43)13-21(17-23)34(44,45)46/h7-17H,1-6H3
Clave InChI
RXBSKAKCDMMHNB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.