Merck
900021
Sigma-Aldrich
TBAF(pin)2
Sinónimos:
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride, compd. with 2,3-dimethyl-2,3-butanediol (1:2:2)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H64FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
497.81
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
162-167 °C (d)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
OC(C)(C)C(C)(C)O.OC(C)(C)C(C)(C)O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/C16H36N.2C6H14O2.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5(2,7)6(3,4)8;/h5-16H2,1-4H3;2*7-8H,1-4H3;1H/q+1;;;/p-1
Clave InChI
CVEUWEZBMVLEKR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
TBAF(pin)2 is a fluoride–alcohol complex with coordination number four. It can be obtained by reacting pinacol (pin) with tetrabutylammonium fluoride trihydrate (TBAF(H2O)3). The geometric structure and bonding of TBAF(pin)2 have been studied.[1]
Aplicación
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Coordination diversity in hydrogen-bonded homoleptic fluoride?alcohol complexes modulates reactivity.
Engle KM, et al.
Chemical Science, 6(9), 5293-5302 (2015)