205605
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
183-185 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)