Documentos clave
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinónimos:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 159,00
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 159,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
TentaGel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.40 mmol/g loading
tamaño de partícula
140-170 μm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)