Merck
86361
Sigma-Aldrich
TentaGel S-OH
extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading
Sinónimos:
O-(2-Hydroxyethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 345,00
US$ 345,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 345,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 345,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
TentaGel
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensión del etiquetado
~0.26 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 μm
grupo funcional
alcohol
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. I am wondering which size of PEG that is conjugated to beads?
    1 answer
    1. The PEG spacer has a molecular weight of approximately 3000 Da.