I601
2-Imidazolidone
96%
Sinónimos:
2-Oxoimidazolidine, N,N′-Ethyleneurea
Seleccione un Tamaño
US$ 63,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 63,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
129-132 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clave InChI
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorías relacionadas
Aplicación
- Chiral microporous materials from achiral precursors[1]
- Aryl and heteroaryl N-acylureas via microwave-assisted palladium-catalyzed carbonylation[2]
- A highly water-soluble peptide based human neutrophil elastase inhibitor[3]
- Heterocycles by cyanoacetylation for antimicrobial use[4]
Reactant for:
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?