Merck
861545
Sigma-Aldrich
N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid
95%
Sinónimos:
4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl](2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid, N10-Trifluoroacetylpteroic acid
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 179,00
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 179,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11F3N6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
408.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
Nc1nc(O)c2nc(CN(c3ccc(cc3)C(O)=O)C(=O)C(F)(F)F)cnc2n1
InChI
1S/C16H11F3N6O4/c17-16(18,19)14(29)25(9-3-1-7(2-4-9)13(27)28)6-8-5-21-11-10(22-8)12(26)24-15(20)23-11/h1-5H,6H2,(H,27,28)(H3,20,21,23,24,26)
Clave InChI
IJGIHDXKYQLIMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid is a structural component of folic acid.[1] It can be used as a precursor to synthesize folic acid derivatives,[2] γ-azido modified folic acid,[3] and pteroyl-γ-glutamate-cysteine.[4]
Otras notas
Remainder DMF
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The facile synthesis of multifunctional PAMAM dendrimer conjugates through copper-free click chemistry.
Huang B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(9), 3152-3156 (2012)
Pteroyl-γ-glutamate-cysteine synthesis and its application in folate receptor-mediated cancer cell targeting using folate-tethered liposomes.
Zhang Y, et al.
Analytical Biochemistry, 332(1), 168-177 (2004)
Self?Assembly of Folic Acid Derivatives: Induction of Supramolecular Chirality by Hierarchical Chiral Structures.
Kamikawa Y, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(23), 5942-5951 (2004)
Chun-Yen Ke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7421-7426 (2005-05-19)
The cell membrane folate receptor is a potential molecular target for tumor-selective drug delivery. To probe structural requirements for folate receptor targeting with low molecular weight radiometal chelates, specifically the role of the amino acid fragment of folic acid (pteroylglutamic