Merck
852198
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate monohydrate
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 228,00
US$ 228,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 228,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5O6P · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
349.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 228,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
148 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Clave InChI
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)