Merck
798711
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP(O)
Sinónimos:
(R)-Xyl-SDP Oxide, [(1R)-7′-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobi[1H-inden]-7-yl]bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 492,00
US$ 492,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 492,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H50OP2
Número de CAS:
Peso molecular:
716.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 492,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Nivel de calidad
Formulario
solid
grupo funcional
phosphine oxide
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(C)=CC(P(C2=CC(C)=CC(C)=C2)(C3=CC=CC4=C3[C@]5(CCC6=C5C(P(C7=CC(C)=CC(C)=C7)C8=CC(C)=CC(C)=C8)=CC=C6)CC4)=O)=C1
InChI
1S/C49H50OP2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)51(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)52(50,43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3/t49-/m1/s1
Clave InChI
ZAQVAUFRFBAVHF-ANFMRNGASA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Chiral ligand introduced in collaboration with Prof. Steve Zhou and coworkers, has shown utility in asymmetric Heck reactions for both intra and intermolecular C-C bond formation with various triflates and halides.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Listeria poses health risks, particularly for vulnerable populations. Prof. Zhou's group focuses on palladium catalysis in Singapore.