700746
(S)-SDP
≥95%
Sinónimos:
(S)-(−)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (S)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −191°, c = 1 in chloroform
mp
199-204 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CC2(CCc3cccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c23)c6c1cccc6P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
Clave InChI
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a ligand in the ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation of cyclic ketones to give cycloalkanols.
- To prepare ruthenium complexes, which are used in the asymmetric hydrogenation of different prochiral ketones.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?