Merck
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
Sinónimos:
[(ppy)2IrCl]2
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 392,00
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 392,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H32Cl2Ir2N4
Número de CAS:
Peso molecular:
1072.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
activación del fotocatalizador
465 nm
cadena SMILES
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Precursor for several OLED Iridium compounds. Has some use as a catalyst and in OLEDs.[1]
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
Artículos
Since their discovery, organic light emitting devices (OLEDs) have evolved from a scientific curiosity into a technology with applications in flat panel displays and the potential to revolutionize the lighting market. During their relatively short history, the technology has rapidly advanced, and device efficiencies have increased more than 20-fold, approaching the theoretical limit for internal quantum efficiencies.
Contenido relacionado
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.