91917
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Sinónimos:
(±)-2-Amino-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(CC(N)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c1-3(6(7,8)9)2-4(10)5(11)12/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?