Merck
766437
Sigma-Aldrich
2-[Di(2-methoxyphenyl)phosphino]benzenesulfonic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19O5PS
Número de CAS:
Peso molecular:
402.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
120-133 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19O5PS/c1-24-15-9-3-5-11-17(15)26(18-12-6-4-10-16(18)25-2)19-13-7-8-14-20(19)27(21,22)23/h3-14H,1-2H3,(H,21,22,23)
Clave InChI
QFWGCBLAZRYGIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phosphinosulfonate ligand used with Pd and Ni to make polymerization catalysts.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Damien Guironnet et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(12), 4418-4426 (2010-03-09)
Complexes [{(PwedgeO)PdMe}(n)] (1(n); PwedgeO = kappa(2)-P,O-Ar(2)PC(6)H(4)SO(2)O with Ar = 2-MeOC(6)H(4)) are a single-component precursor of the (PwedgeO)PdMe fragment devoid of additional coordinating ligands, which also promotes the catalytic oligomerization of acrylates. Exposure of 1(n) to methyl acrylate afforded the two