Merck
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6FN
Número de CAS:
Peso molecular:
147.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.592
densidad
1.209 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Clave InChI
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)