731412
6-Iodoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6IN
Número de CAS:
Peso molecular:
255.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
86-90 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Clave InChI
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)