Merck
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
228.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
75-80 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)