Merck
480584
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 267,00
US$ 267,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 267,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9F3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
230.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 267,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
bp
84-87 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
Clave InChI
WVSCRRLWRRANJY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate, also known as 1-cyclohexenyl triflate, is a cyclohexenyl sulfonate. Its trifluoromethylation reaction in the presence of different monodentate biaryl phosphine ligands has been investigated.[1] The asymmetric Heck reaction of 1-cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate using palladium complexes of phosphine oxazoline ligand has been studied.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Proline derived phosphine-oxazoline ligands in the asymmetric Heck reaction.
Gilbertson SR, et al.
Tetrahedron Letters, 42(3), 365-368 (2001)
Eun Jin Cho et al.
Organic letters, 13(24), 6552-6555 (2011-11-25)
A method for the palladium-catalyzed trifluoromethylation of cyclohexenyl sulfonates has been developed. Various cyclohexenyl triflates and nonaflates underwent trifluoromethylation under mild reaction conditions using a catalyst system composed of Pd(dba)(2) or [(allyl)PdCl](2) and the monodentate biaryl phosphine ligand (t)BuXPhos. The