Merck
304476
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 73,40
US$ 73,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 73,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6FNS
Número de CAS:
Peso molecular:
167.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 73,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.584 (lit.)
bp
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Giuseppe Manfroni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 866-876 (2011-12-27)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been recognized as the major cause of liver failure that can lead to hepatocellular carcinoma. Among all the HCV proteins, NS5B polymerase represents a leading target for drug discovery strategies. Herein, we describe our