Merck
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n/D 1.446
densidad
1.02764 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Clave InChI
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)