751618
MorDalphos
97%
Sinónimos:
Di(1-adamantyl)-2-morpholinophenylphosphine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
219-224 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CN(CCO1)c2ccccc2P([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C30H42NOP/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30/h1-4,21-26H,5-20H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,29-,30-
Clave InChI
CCBRRSUORFMQCZ-BVIFAWIJSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
Contenido relacionado
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.