Merck
750085
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(trimethylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22S2Sn2
Número de CAS:
Peso molecular:
491.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
solid
mp
96-100 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C8H4S2.6CH3.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;;;;;;;;/h1-4H;6*1H3;;
InChI key
DOIRPCDOGSNNCS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.