Merck
901013
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-octyldodecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Sinónimos:
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-octyldodecyl) bisimide
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 465,00
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H84N2O4Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
985.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
cadena SMILES
Brc1c2c3c4c([c]([n]([c](c4c1)=O)CC(CCCCCCCCCC)CCCCCCCC)=O)c(cc3[c]([n]([c]2=O)CC(CCCCCCCCCC)CCCCCCCC)=O)Br
InChI
1S/C54H84Br2N2O4/c1-5-9-13-17-21-23-27-31-35-41(33-29-25-19-15-11-7-3)39-57-51(59)43-37-46(56)50-48-44(38-45(55)49(47(43)48)53(57)61)52(60)58(54(50)62)40-42(34-30-26-20-16-12-8-4)36-32-28-24-22-18-14-10-6-2/h37-38,41-42H,5-36,39-40H2,1-4H3
Clave InChI
NWRUYRQLNMLUMB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)