Merck
717703
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene
97%
Sinónimos:
1,1′-(2,5-Thiophenediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], 2,5-Bis(tri-n-butylstannyl)thiophene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 108,00
5 G
US$ 373,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 108,00
5 G
US$ 373,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H56SSn2
Número de CAS:
Peso molecular:
662.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
1.201 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C4H2S.6C4H9.2Sn/c1-2-4-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-2H;6*1,3-4H2,2H3;;
Clave InChI
ITAZQNRIMIQTDI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE