Merck
743097
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(p-F-Ph)2IOTf, Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8F5IO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
466.16
Beilstein:
10620586
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
composición
carbon, 32.7-34.3% CHN
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Fc1ccc([I+]c2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
HTFNIUDXMGKTQK-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maart van Druenen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(72), 17581-17587 (2020-10-03)
Black phosphorus (BP) has extraordinary properties, but its ambient instability remains a critical challenge. Functionalization has been employed to overcome the sensitivity of BP to ambient conditions while preserving its properties. Herein, a simultaneous exfoliation-functionalization process is reported that functionalizes