Merck
43088
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium chloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
DPI, NSC 134275
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 158,00
25 G
US$ 335,00
US$ 158,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 158,00
25 G
US$ 335,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2I+Cl-
Número de CAS:
Peso molecular:
316.57
Beilstein:
3574977
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 158,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
233-235 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
[Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cross coupling reactions of purines and diaryliodonium salts
  • Synthesis of acetylenic arylselenides
  • Sonogashira coupling reactions for the preparation of aryl alkynes
  • C-H functionalization for synthesis of (arylmethylene)oxindoles
  • Arylation of anilines
  • Studies on the visible-light photosensitive system-dlourescein yellow-bis(di-Ph iodonium)
  • Investigating the properties of direct and sensitized photolysis of dispersed photoacid generators
Otras notas
Reagent used for electrophilic phenylation, e.g. of malonates and dithiocarboxylates[1][2][3]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Z.-C. Chen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4115-4115 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 4117-4117 (1987)
Synthesis, 723-723 (1988)
Aurélien Bigot et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(35), 13778-13781 (2011-08-19)
A new strategy for the catalytic enantioselective α-arylation of N-acyloxazolidinones with chiral copper(II)-bisoxazoline complexes and diaryliodonium salts is described. The mild catalytic conditions are operationally simple, produce valuable synthetic building blocks in excellent yields and enantioselectivities, and can be applied
Tao Ma et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(15), 5589-5595 (2011-04-15)
Generation of reactive oxygen species (ROS) causes cellular oxidative damage and has been implicated in the etiology of Alzheimer's disease (AD). In contrast, multiple lines of evidence indicate that ROS can normally modulate long-term potentiation (LTP), a cellular model for