726192
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
98%
Sinónimos:
Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
Productos recomendados
Ensayo
≥97.5% (TLC)
98%
Formulario
solid
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1ccc([I+]c2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14I.F6P/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14;1-7(2,3,4,5)6/h3-10H,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
LHLVGWWCRPPKBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Covalent Functionalisation of Few-Layer Black Phosphorus using Aryl Iodonium Salts and Comparison to Diazonium Modified Black Phosphorus: Explores the functionalization of black phosphorus using bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate and compares it to diazonium modification (M Van Druenen, 2019).
- Iodonium sulfonates as high‐performance coinitiators and additives for CQ‐based systems: Toward aromatic amine‐free photoinitiating systems: Examines the effectiveness of iodonium sulfonates and bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate in CQ-based photoinitiating systems (J Kirschner et al., 2019).
- Thiophene-substituted phenothiazine-based photosensitisers for radical and cationic photopolymerization reactions under visible laser beams (405 and 455 nm): Studies the use of thiophene-substituted phenothiazine in combination with bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate for effective photopolymerization (P Chao et al., 2016).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?