Merck
742988
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(p-Br-Ph)2IOTf, Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 161,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 161,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8Br2F3IO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
587.97
Beilstein:
4900069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
composición
carbon, 25.9-27.2% CHN
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
grupo funcional
bromo
fluoro
iodo
triflate
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)