Merck
741388
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-2,3-di(oleate-13C18)-1-palmitate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C36C19H102O6
Peso molecular:
895.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+36
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i1+1,2+1,4+1,5+1,7+1,8+1,10+1,11+1,13+1,14+1,16+1,17+1,19+1,20+1,22+1,23+1,25+1,26+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,54+1,55+1
Clave InChI
JFISYPWOVQNHLS-WBOFHELASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)