Merck
738093
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3
98 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione-2,3,4-13C3
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.040,00
5 MG
US$ 4.700,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.040,00
5 MG
US$ 4.700,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C18H30O3
Número de CAS:
Peso molecular:
333.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i6+1,12+1,15+1
Clave InChI
DBPWSSGDRRHUNT-GGSYSODVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)