Merck
925276
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxytestosterone-(9,11,12,12-d4)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 230,00
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 230,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19D4H24O3
Peso molecular:
308.45
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.13
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O[C@H]1CCC2C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
Clave InChI
YQDZGFAYWGWSJK-NNPQYBSZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)