Documentos clave
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
About This Item
Fórmula lineal:
10B
Número de CAS:
Peso molecular:
10.01
Código UNSPSC:
12141907
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99% 10B
Formulario
solid
mol peso
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
Clave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. In what form it is avilable ?
    1 answer
    1. This product is available in solid form.