Merck
903450
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(α,β,γ-13C3,α-amino-15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.210,00
US$ 1.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.210,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C7H1215NNO4
Peso molecular:
228.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 1.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom %
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C]([13CH]([15NH2])[13CH2]C(C1=CC=CC(O)=C1N)=O)=O
Clave InChI
VCKPUUFAIGNJHC-IUPFVMHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)