735590
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
Sinónimos:
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
118-123 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
InChI key
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)