Merck
696455
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Sinónimos:
1-Methyl-4-bromopyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.531
bp
185-188 °C/760 mmHg
densidad
1.558 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
Clave InChI
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)