Merck
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
Sinónimos:
6-Amino-4-chloropyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
214-219 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)