122882
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
183-186 °C (lit.)
solubilidad
acetic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Clave InChI
NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?