Merck
122858
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromopyridine
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 74,00
25 G
US$ 107,00
US$ 74,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 74,00
25 G
US$ 107,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
Beilstein:
108737
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
133-138 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clave InChI
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Amino-5-bromopyridine is a brominated aromatic amine reagent and is used for labeling of model reducing-end oligosaccharides via reductive amination[1].
Aplicación
2-Amino-5-bromopyridine has been used to study the hydrogen-bonding patterns in the 2-amino-5-bromopyridine benzoic acid (1/1) cocrystal[2]. It has been used in the synthesis of 2-amino-5-bromo­pyridinium 3-amino­benzoate salt[3] and polycyclic azaarenes[4].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron Letters, 48, 5039-5039 (2007)
Min Li et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(13), 1462-1466 (2003-06-24)
Model reducing-end oligosaccharides were successfully labeled by a brominated aromatic amine reagent, 2-amino-5-bromopyridine (ABP), through reductive amination. Using either a combination of liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) with in-source fragmentation or liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS), sequence
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o663-o663 (2010-01-01)
In the title adduct, C(5)H(5)BrN(2)·C(7)H(6)O(2), the carboxyl group of the benzoic acid mol-ecule is twisted away from the attached ring by 12.97 (11)°. The 2-amino-5-bromo-pyridine mol-ecules inter-act with the carboxylic group of neighbouring benzoic acid mol-ecules through N-H⋯O and O-H⋯N hydrogen
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o664-o664 (2010-01-01)
In the title salt, C(5)H(6)BrN(2) (+)·C(7)H(6)NO(2) (-), the pyridine N atom of the 2-amino-5-bromo-pyridine mol-ecule is protonated. In the crystal, the protonated N atom and the 2-amino group are hydrogen-bonded to the carboxyl-ate O atoms via a pair of N-H⋯O