Merck
732168
Sigma-Aldrich
7-Bromo-6-azaindole
95%
Sinónimos:
7-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
174-178 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1nccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-6-5(1-3-9-6)2-4-10-7/h1-4,9H
InChI key
HTQAZKOPQOXNHI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)