Merck
365386
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
98%
Sinónimos:
Diisopropylcarbamic chloride, Diisopropylcarbamyl chloride, N,N-Bis(1-methylethyl)carbamic chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 104,00
25 G
US$ 269,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 104,00
25 G
US$ 269,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Beilstein:
1754834
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
90-93 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H14ClNO/c1-5(2)9(6(3)4)7(8)10/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride may be used in the preparation of:
  • 1-aryl-1-alkenyl N,N-diisopropylcarbamates[1]
  • 1,3-diphenylallyl carbamate[2]
  • (Z)-1,3-diphenyl-1-propenyl N,N-diisopropylcarbamate[2]
  • (R)-1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethyl diisopropyl-carbamate[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The total synthesis of (-)-aplysin via a lithiation-borylation-propenylation sequence.
Fletcher CJ, et al.
Tetrahedron, 68(23), 7598-7604 (2012)
Stereoselective Intermolecular Carbolithiation of Open-Chain and Cyclic 1-Aryl-1-alkenyl N,N-Diisopropylcarbamates Coupled with Electrophilic Substitution. Observation of p-Carboxylation in a Benzyllithium Derivative.
Peters JG, et al.
Synthesis, 03, 0381-0292 (2002)
Asymmetric ?-Deprotonation and Substitution Reactions of (Z)-1, 3-Diphenyl-1-propenyl N, N-Diisopropylcarbamate.
Reuber J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 14, 3017-3025 (2005)